Learn More
Brady™ Marcafili per uso commerciale PermaSleeve™ per M6/M7
Codice prodotto. 17899134 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
Diametro dei cavi:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
8 to 1 AWG
Colore:
White
Yellow
Altezza (sistema metrico):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.15 mm
16.38 mm
21.62 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro dei cavi Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17899134 0.645 x 1.75 in. 12 to 4 AWG Yellow 16.38 mm pezzi 1000
17868904 0.182 x 1 in. 28 to 20 AWG White 4.62 mm pezzi 2500
17839044 0.182 x 1.75 in. 28 to 20 AWG White 4.62 mm pezzi 2500
17828324 0.235 x 1 in. 22 to 16 AWG White 5.97 mm pezzi 1000
17818354 0.235 x 1.75 in. 22 to 16 AWG White 5.97 mm pezzi 1000
17898454 0.335 x 1 in. 20 to 10 AWG White 8.51 mm pezzi 1000
17888254 0.335 x 1.75 in. 20 to 10 AWG White 8.51 mm pezzi 1000
17808734 0.439 x 1 in. 16 to 8 AWG White 11.15 mm pezzi 1000
17868894 0.439 x 1.75 in. 16 to 8 AWG White 11.15 mm pezzi 1000
17869094 0.645 x 1 in. 12 to 4 AWG White 16.38 mm pezzi 1000
17838994 0.645 x 1.75 in. 12 to 4 AWG White 16.38 mm pezzi 1000
17808834 0.851 x 1 in. 8 to 1 AWG White 21.62 mm pezzi 1000
17868304 0.235 x 1 in. 22 to 16 AWG Yellow 5.97 mm pezzi 1000
17868144 0.235 x 1.75 in. 22 to 16 AWG Yellow 5.97 mm pezzi 1000
17898164 0.335 x 1 in. 20 to 10 AWG Yellow 8.51 mm pezzi 1000
17828314 0.335 x 1.75 in. 20 to 10 AWG Yellow 8.51 mm pezzi 1000
17859194 0.439 x 1 in. 16 to 8 AWG Yellow 11.15 mm pezzi 1000
17888974 0.439 x 1.75 in. 16 to 8 AWG Yellow 11.15 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17899134 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174478
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    661.85€ / pezzi 1000
    Risparmia 78.15€
    10% Sconto
In stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
I marcafili per uso commerciale PermaSleeve™ offrono prestazioni eccellenti a un prezzo contenuto in modo da poter completare facilmente qualsiasi operazione di marcatura di fili e cavi in un’intera struttura senza dover sostenere costi elevati.
  • I marcafili per uso commerciale PermaSleeve™ offrono prestazioni eccellenti a un prezzo contenuto in modo da poter completare facilmente qualsiasi operazione di marcatura di fili e cavi in un'intera struttura senza dover sostenere costi elevati.
  • Consumabile ideale per impiantisti elettrici, squadre di manutenzione, produttori del settore industriale e molti altri, questi tubetti termorestringenti garantiscono un'identificazione permanente senza ulteriori passaggi
  • Legenda leggibile a temperature comprese tra -55 e 135°C (tra -67 e 275°F)
  • UL224 Recognized
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310 per le stampanti per etichette M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 o il codice prodotto M7-R4300 per le stampanti per etichette M710/BMP71
Tekniske data
Certificazione/Conformità UL 224
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore Yellow
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Quantità 1000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Diametro dei cavi 12 to 4 AWG
Dimensioni (L x P) 0.645 x 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.645 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Altezza (sistema metrico) 16.38 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number BM-375-175-312-YL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.