Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Artikelnummer. 17950670
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11.15 mm (H) x 2.13 m (L)
16.38 mm (H) x 2.13 m (L)
19.05 mm (W) x 11.15 mm (H)
19.05 mm (W) x 16.38 mm (H)
19.05 mm (W) x 5.97 mm (H)
19.05 mm (W) x 8.51 mm (H)
25.40 mm (W) x 16.38 mm (H)
25.40 mm (W) x 5.97 mm (H)
25.40 mm (W) x 8.51 mm (H)
25.78 mm (W) x 11.15 mm (H)
5.97 mm (H) x 2.13 m (L)
8.51 mm (H) x 2.13 m (L)
Formato:
Continuous
Die-cut
Colore:
White
Yellow
Packungsgröße:
Pezzo
pezzi 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioni (L x P) Formato Colore unitSize
17950670 5.97 mm (H) x 2.13 m (L) Continuous White Pezzo
17960770 5.97 mm (H) x 2.13 m (L) Continuous Yellow Pezzo
17930760 19.05 mm (W) x 5.97 mm (H) Die-cut White pezzi 80
17891789 25.40 mm (W) x 5.97 mm (H) Die-cut White pezzi 80
17980750 8.51 mm (H) x 2.13 m (L) Continuous White Pezzo
17920760 8.51 mm (H) x 2.13 m (L) Continuous Yellow Pezzo
17910760 19.05 mm (W) x 8.51 mm (H) Die-cut White pezzi 80
17801749 25.40 mm (W) x 8.51 mm (H) Die-cut White pezzi 80
17990750 11.15 mm (H) x 2.13 m (L) Continuous White Pezzo
17980670 11.15 mm (H) x 2.13 m (L) Continuous Yellow Pezzo
17900760 19.05 mm (W) x 11.15 mm (H) Die-cut White pezzi 80
17861769 25.78 mm (W) x 11.15 mm (H) Die-cut White pezzi 80
17961950 16.38 mm (H) x 2.13 m (L) Continuous White Pezzo
17940760 19.05 mm (W) x 16.38 mm (H) Die-cut White pezzi 80
17821829 25.40 mm (W) x 16.38 mm (H) Die-cut White pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17950670 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170712
Spedizione stimata: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Con i resistenti tubetti in poliolefina termorestringenti PermaSleeve™ PS (B-342) è possibile contrassegnare i fili in modo permanente. Pensati per l’uso con una resistente stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: realizzati specificamente per applicazioni che richiedono una rigorosa marcatura di cavi e fili
  • Durevoli: autoestinguenti e resistenti a temperature estreme, raggi UV, sostanze chimiche, carburante e olio
  • Efficienti: si restringono rapidamente per risparmiare tempo e costi di installazione
  • Facilmente identificabili: realizzati con una superficie di identificazione chiara e nitida, resistente ad abrasioni e sbiadimento
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL 224, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Classe 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Spezifikation
Certificazione/Conformità UL Recognised to UL224;SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1);SAE AS-81531 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Polyolefin
Product Type Wire and Cable Markers
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to 275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to 135°C
Diametro dei cavi 22 AWG - 16 AWG
Dimensioni (L x P) 5.97 mm (H) x 2.13 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 7 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2.13 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.235 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.235 in
Altezza (sistema metrico) 5.97 mm
Alternate Part Number M4C-125-342
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.