Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™
Codice prodotto. 17891629 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.182 x 2 in.
0.235 x 2 in.
0.335 x 2 in.
0.444 x 2 in.
0.645 x 2 in.
0.851 x 2 in.
1.25 x 2 in.
1.667 x 2 in.
Diametro dei cavi:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
6 to 0000 AWG
8 to 1 AWG
Colore:
Black
White
Yellow
Altezza (sistema metrico):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.28 mm
16.38 mm
21.62 mm
31.75 mm
42.34 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 70
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro dei cavi Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17891629 0.182 x 2 in. 28 to 20 AWG White 4.62 mm pezzi 70
17801519 0.235 x 2 in. 22 to 16 AWG White 5.97 mm pezzi 70
17851569 0.335 x 2 in. 20 to 10 AWG White 8.51 mm pezzi 70
17871699 0.444 x 2 in. 16 to 8 AWG White 11.28 mm pezzi 70
17871709 0.645 x 2 in. 12 to 4 AWG White 16.38 mm pezzi 70
17861469 0.851 x 2 in. 8 to 1 AWG White 21.62 mm pezzi 70
17801409 1.25 x 2 in. 6 to 0000 AWG White 31.75 mm pezzi 70
17831429 1.667 x 2 in. 2 to 500 MCM White 42.34 mm pezzi 70
17878954 0.182 x 2 in. 28 to 20 AWG Black 4.62 mm pezzi 70
17819174 0.235 x 2 in. 22 to 16 AWG Black 5.97 mm pezzi 70
17879204 0.335 x 2 in. 20 to 10 AWG Black 8.51 mm pezzi 70
17858784 0.444 x 2 in. 16 to 8 AWG Black 11.28 mm pezzi 70
17829184 0.645 x 2 in. 12 to 4 AWG Black 16.38 mm pezzi 70
17878944 0.851 x 2 in. 8 to 1 AWG Black 21.62 mm pezzi 70
17889124 1.25 x 2 in. 6 to 0000 AWG Black 31.75 mm pezzi 70
17879214 1.667 x 2 in. 2 to 500 MCM Black 42.34 mm pezzi 70
17851409 0.182 x 2 in. 28 to 20 AWG Yellow 4.62 mm pezzi 70
17891429 0.235 x 2 in. 22 to 16 AWG Yellow 5.97 mm pezzi 70
17821569 0.335 x 2 in. 20 to 10 AWG Yellow 8.51 mm pezzi 70
17861559 0.444 x 2 in. 16 to 8 AWG Yellow 11.28 mm pezzi 70
17801529 0.645 x 2 in. 12 to 4 AWG Yellow 16.38 mm pezzi 70
17851489 0.851 x 2 in. 8 to 1 AWG Yellow 21.62 mm pezzi 70
17841429 1.25 x 2 in. 6 to 0000 AWG Yellow 31.75 mm pezzi 70
17871379 1.667 x 2 in. 2 to 500 MCM Yellow 42.34 mm pezzi 70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 17891629 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    109.72€ / pezzi 70
    Risparmia 1.28€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
  • I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
  • Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
  • Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
  • Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantità 70 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Diametro dei cavi 28 to 20 AWG
Dimensioni (L x P) 0.182 x 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.182 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema metrico) 4.62 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.094 in.
Diametro (sistema metrico) 2.39 mm
Alternate Part Number M6-094-2-342-WT-R