Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve™
Codice prodotto. 17991950 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11.15 mm (H) x 1.68 m (L)
16.38 mm (H) x 1.68 m (L)
5.97 mm (H) x 1.68 m (L)
8.51 mm (H) x 1.68 m (L)
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Dimensione della confezione
17991950 5.97 mm (H) x 1.68 m (L) White Pezzo
17901960 5.97 mm (H) x 1.68 m (L) Yellow Pezzo
17831769 8.51 mm (H) x 1.68 m (L) White Pezzo
17871789 8.51 mm (H) x 1.68 m (L) Yellow Pezzo
17831749 11.15 mm (H) x 1.68 m (L) White Pezzo
17811829 11.15 mm (H) x 1.68 m (L) Yellow Pezzo
17891739 16.38 mm (H) x 1.68 m (L) White Pezzo
17891819 16.38 mm (H) x 1.68 m (L) Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17991950 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170848
Spedizione stimata: 05-01-2027
Con le etichette in poliolefina B-7641, a bassa emissione di fumi e halogen free, è possibile contrassegnare in modo permanente fili e cavi. Prefustellati per adattarsi alla maggior parte dei fasci di fili e cavi. Stampa con una stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: realizzati per applicazioni di trasporto di massa e marittime in cui sono richiesti materiali per marcatura di fili ignifughi e a bassa emissione di fumi
  • Durevoli: ritardanti di fiamma e resistenti a temperature da -30°C a 105°C
  • Efficienti: si restringono rapidamente con un rapporto di restringimento di 2:1; aderiscono rapidamente ai fili in modo permanente con una pistola termica (articolo Brady PMS-HG-1)
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità BS-6853 (1999) Vehicle Category 1A; EN-45545-2, requirement 24, Vehicle Category HL3;Zero Halogen Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to 221°F
Temperature Range (Metric) -55°C to 105°C
Diametro dei cavi 20 AWG - 16 AWG
Dimensioni (L x P) 5.97 mm (H) x 1.68 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.68 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.235 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.235 in
Altezza (sistema metrico) 5.97 mm
Alternate Part Number M4C-125-7641