Learn More
Beskrivning
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
- Resistenti al freddo e ritardati alla fiamma con temperatura di utilizzo da -55 a 135°C (da -67 a 275°F)
- Prodotto conforme a SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; conforme a RoHS; UL Recognized
Specifikationer
Specifikationer
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | Orange |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyolefin |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?