Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges for BMP™21 Series Printers
Codice prodotto. 11503894 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Larghezza (sistema imperiale):
0.18 in.
0.3 in.
0.439 in.
Larghezza (sistema metrico):
4.572 mm
11.15 mm
16.38 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11503894 Black 0.18 in. 4.572 mm Pezzo
11513894 Black 0.439 in. 11.15 mm Pezzo
11523894 White 0.3 in. 16.38 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11503894 Fornitore Brady™ N. del fornitore 110924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.95€
    71.32€ / pezzi 1
    Risparmia 7.63€
    9% Sconto
In stock
PermaSleeve™ Polyolefin Label Cartridges fit snugly around wires for identification and protection. Industrial Grade – Extreme temperature resistance, UV resistant, Chemical resistant, Fuel and Oil resistant, Self-extinguishing.
  • Fade-resistant and flame-retardant
  • Heat-shrinkable to 3:1 shrink ratio
  • Available in continuous cut-to-length format
  • Use with BMP21, BMP21-Plus printers
  • For electrical contractors, panel builders, automation technicians and industrial professionals
  • Panel Identification, Wire and Cable Marking
Compliance
RoHS Compliant, UL Recognized, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA Accepted
†Not compatible with the ID PAL™ printer
Specifica
Certificazione/Conformità CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-M-81531, UL
Tipo di adesivo Heat Shrink
Colore Black
Finitura Matte
Formato Cartridge (Label)
Materiale Polyolefin
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Label Cartridge
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Wire and cable marking, panel identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, BMP21-LAB Label Printer
Quantità 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to 275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to 135°C
Dimensioni (L x P) 8.51 mm (H) x 2.13 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 7 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2.13 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.572 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.335 in
Altezza (sistema metrico) 2.13 m
Alternate Part Number M21-187-C-342