Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti PermaSleeve™ per M6 e M7
Codice prodotto. 17888944 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.182 x 0.5 in.
0.182 x 0.875 in.
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 0.5 in.
0.235 x 0.583 in.
0.235 x 0.875 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 0.437 in.
0.335 x 0.515 in.
0.335 x 0.583 in.
0.335 x 0.875 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.645 x 0.5 in.
0.645 x 0.875 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.66 x 1.75 in.
Altezza (sistema metrico):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.15 mm
16.38 mm
21.62 mm
42.16 mm
Diametro dei cavi:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
8 to 1 AWG
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 3000
pezzi 4000
pezzi 500
pezzi 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Altezza (sistema metrico) Diametro dei cavi Dimensione della confezione
17888944 0.439 x 1 in. 11.15 mm 16 to 8 AWG pezzi 1000
17858914 0.182 x 0.5 in. 4.62 mm 28 to 20 AWG pezzi 5000
17838984 0.182 x 0.875 in. 4.62 mm 28 to 20 AWG pezzi 5000
17859094 0.182 x 1 in. 4.62 mm 28 to 20 AWG pezzi 2500
17828794 0.182 x 1.75 in. 4.62 mm 28 to 20 AWG pezzi 2500
17838234 0.235 x 0.583 in. 5.97 mm 22 to 16 AWG pezzi 3000
17828234 0.235 x 0.5 in. 5.97 mm 22 to 16 AWG pezzi 2000
17838144 0.235 x 0.875 in. 5.97 mm 22 to 16 AWG pezzi 2000
17888134 0.235 x 1 in. 5.97 mm 22 to 16 AWG pezzi 1000
17868234 0.235 x 1.75 in. 5.97 mm 22 to 16 AWG pezzi 1000
17808314 0.335 x 0.437 in. 8.51 mm 20 to 10 AWG pezzi 4000
17878374 0.335 x 0.515 in. 8.51 mm 20 to 10 AWG pezzi 2000
17898314 0.335 x 0.583 in. 8.51 mm 20 to 10 AWG pezzi 3000
17808264 0.335 x 0.875 in. 8.51 mm 20 to 10 AWG pezzi 2000
17868374 0.335 x 1 in. 8.51 mm 20 to 10 AWG pezzi 1000
17878384 0.335 x 1.75 in. 8.51 mm 20 to 10 AWG pezzi 1000
17808904 0.439 x 1.75 in. 11.15 mm 16 to 8 AWG pezzi 1000
17858804 0.645 x 0.5 in. 16.38 mm 12 to 4 AWG pezzi 2000
17848934 0.645 x 0.875 in. 16.38 mm 12 to 4 AWG pezzi 2000
17819014 0.645 x 1 in. 16.38 mm 12 to 4 AWG pezzi 1000
17828994 0.645 x 1.75 in. 16.38 mm 12 to 4 AWG pezzi 1000
17849014 0.851 x 1 in. 21.62 mm 8 to 1 AWG pezzi 1000
17829024 0.851 x 1.75 in. 21.62 mm 8 to 1 AWG pezzi 1000
17868134 1.66 x 1.75 in. 42.16 mm 2 to 500 MCM pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 17888944 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    445.65€ / pezzi 1000
    Risparmia 47.35€
    9% Sconto
In stock
I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d’uso e permanenza per creare un’identificazione durevole di alta qualità.
  • I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.
  • I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
  • Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Quantità 1000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Diametro dei cavi 16 to 8 AWG
Dimensioni (L x P) 0.439 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.439 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 11.15 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number BM-250-1-342