Descrizione
- I tubetti marcafili in poliolefina termorestringenti PS PermaSleeve™ (B-342) abbinano rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.
- I tubetti hanno un rapporto di termorestringimento 3:1 e aderiscono perfettamente a fili e cavi per il massimo isolamento e un'identificazione permanente
- Resistenti allo sbiadimento e alle sbavature per garantire nel tempo una tenuta di ottima qualità nel tempo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyolefin |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M710, BMP71 |
| Vedi altri risultati |