Learn More
Brady™ Etichette termorestringenti halogen free a bassa emissione di fumo PermaSleeve™ per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17898764 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1 in.
1.25 x 1.75 in.
Diametro dei cavi:
12 to 8 AWG
16 to 10 AWG
2 to 0000 AWG
20 to 16 AWG
24 to 20 AWG
6 to 1 AWG
8 to 4 AWG
Altezza (sistema metrico):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.15 mm
16.38 mm
21.62 mm
31.75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 75
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro dei cavi Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17898764 0.645 x 1 in. 8 to 4 AWG 16.38 mm pezzi 100
17868794 0.182 x 1 in. 24 to 20 AWG 4.62 mm pezzi 100
17878804 0.182 x 1.75 in. 24 to 20 AWG 4.62 mm pezzi 100
17868864 0.235 x 1 in. 20 to 16 AWG 5.97 mm pezzi 100
17828964 0.235 x 1.75 in. 20 to 16 AWG 5.97 mm pezzi 100
17818764 0.335 x 1 in. 16 to 10 AWG 8.51 mm pezzi 100
17889084 0.335 x 1.75 in. 16 to 10 AWG 8.51 mm pezzi 100
17878964 0.439 x 1 in. 12 to 8 AWG 11.15 mm pezzi 100
17839184 0.439 x 1.75 in. 12 to 8 AWG 11.15 mm pezzi 100
17858834 0.645 x 1.75 in. 8 to 4 AWG 16.38 mm pezzi 100
17839214 0.851 x 1 in. 6 to 1 AWG 21.62 mm pezzi 100
17809084 0.851 x 1.75 in. 6 to 1 AWG 21.62 mm pezzi 100
17818784 1.25 x 1 in. 2 to 0000 AWG 31.75 mm pezzi 75
17878884 1.25 x 1.75 in. 2 to 0000 AWG 31.75 mm pezzi 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17898764 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    198.52€ / pezzi 100
    Risparmia 22.48€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l’identificazione di fili e cavi.
  • Il tubetto termorestringente B-7641 di Brady™ è un materiale di identificazione halogen free a bassa emissione di fuso usato per l'identificazione di fili e cavi.
  • Realizzata con poliolefina flessibile termorestringente, ritardata alla fiamma e halogen free, questa etichetta offre proprietà di sicurezza contro l'incendio e livelli minimi di emissione di fumo
  • Prodotto compatibile con la maggior parte dei rigorosi requisiti in materia di sicurezza antincendio attualmente vigenti sul mercato
  • Rapporto di termorestringimento 2:1
  • Usare con stampanti a trasferimento termico e nastro halogen free Brady serie R6000
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyolefin
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Quantità 100 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -67°F to +221°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +105°C
Diametro dei cavi 8 to 4 AWG
Dimensioni (L x P) 0.645 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.645 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 16.38 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-375-1-7641