Learn More
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 Printers
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- PermaSleeve™ Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for M610, BMP61 and M611 printers.
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer and M710 printer, provided the roll adapter (M71-ADAPT-BK) is used.
Specifica
Specifica
| Descrizione | PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M610, BMP61, M611, M710 and BMP71 |
| Tipo di adesivo | Non-adhesive |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyolefin |
| Product Type | Wire and Cable Markers |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter) |
| Etichette per riga | 3 |
| Vedi altri risultati |