Learn More
Permethrin (3:5 cis/trans mixture), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Permethrin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 390.0789 |
| Percent Purity | >95% |