Learn More
Permethrin, MedChemExpress
Descrizione
Permethrin (NRDC-143) is an insecticide, acaricide, and insect repellent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Permethrin |
| CAS | 52645-53-1 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H20Cl2O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | NRDC-143 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (127.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(Cl)\Cl)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 391.29 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only