Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peroxidase, horseradish
Used in the oxidation of luminol to 3-aminophthalate. It is often used in conjugates to determine the presence of a molecular target, especially in the detection of specific protein in a western blot after conjugation with antibody.
107.00€ - 670.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15402879
|
Thermo Scientific Chemicals
J60026.MC |
100 mg |
107.00€
100mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15492869
|
Thermo Scientific Chemicals
J60026.03 |
1 g |
670.00€
1g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Peroxidase, horseradish is used in the oxidation of luminol to 3-aminophthalate. It is often used in conjugates to determine the presence of a molecular target, especially in the detection of specific protein in a western blot after conjugation with antibody. Further, it is highly reactive toward human tumor cells.