Learn More
Ismatec™ Peroxide-Cured Silicone Pump Tubing
Codice prodotto. 12428620 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
12428620 26 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12428620 Fornitore Ismatec™ N. del fornitore 0762526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.18€
    158.88€ / pezzi 1
    Risparmia 57.30€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface
  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.89 mm
Materiale Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Plastic tubing and other Microbore tubing
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 26
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Microbore Tubing