Descrizione
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Cole-ParmerTM Peroxide-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and a low compression set.
- Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements.
- Manufactured according to GMP
- Odorless, nontoxic and translucent
- Temperature range: -51 to 238°C
- Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conformità FDA, USP, GMP |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.12 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.2 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.4 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.06 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1,6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Biotecnologie, industria farmaceutica, aerospaziale, alimentare e delle bevande e applicazioni generali di laboratorio |
| Vedi altri risultati |