Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone trattato al perossido
Codice prodotto. 13103778 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
25ft
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
13103778 6,4 mm 8 mm Pezzo
11756128 6,4 mm 11,2 mm Pezzo
11761179 1.6 mm 3.2 mm Pezzo
11780039 3.2 mm 6.4 mm Pezzo
13064857 9,6 mm 16 mm 25ft
12706278 6,4 mm 9,6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13103778 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0641170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    178.61€ / pezzi 1
    Risparmia 21.39€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 24-02-2027
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Cole-Parmer™ Peroxide-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and a low compression set.
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Cole-ParmerTM Peroxide-Cured Silicone Tubing features excellent heat resistance and a low compression set.
  • Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements.
  • Manufactured according to GMP
  • Odorless, nontoxic and translucent
  • Temperature range: -51 to 238°C
  • Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità FDA, USP, GMP
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 6,4 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Spessore (sistema metrico) 0,8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Biotecnologie, industria farmaceutica, aerospaziale, alimentare e delle bevande e applicazioni generali di laboratorio
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 238 °C