Learn More
Cole-Parmer™ Peroxide-Cured Silicone Tubing
Codice prodotto. 30178800 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
1 unità
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
30178800 1/8 in. 1/4 in. 1 unità
30178803 3/16 in. 5/16 in. 1 unità
30178804 1/4 in. 3/8 in. 1 unità
30178805 3/8 in. 1/2 in. 1 unità
30178801 3/16 in. 7/16 in. 1 unità
30178806 1/4 in. 1/2 in. 1 unità
30178802 3/8 in. 5/8 in. 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 30178800 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 5012143
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Flexible tubing offers long shelf life and resists kinking and tearing.
  • Exhibits good heat, cold, ozone, UV, and abrasion resistance
  • Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications
  • Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS, ADCF
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.62 m
Spessore (sistema imperiale) 1/16 in.
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm
Min. Operating Temperature (English) -70°F
Min. Operating Temperature (Metric) -56°C
Colore Clear
Flexibility Very Flexible
Max. Operating Temperature (English) 400°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Product Type Tubing
This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.