Learn More
Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized
Codice prodotto. 10670395 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
25mL
500mL
Codice prodotto. 10670395
Marca: Thermo Scientific Acros 257755000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Oxidation reagent | CAS: 79-21-0 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-21-0, 7722-84-1, 64-19-7
InChI Key KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC Name ethaneperoxoic acid
SMILES CC(=O)OO
Specifica
Materiale o nome chimico Peroxyacetic acid
Punto di fusione -44.0°C
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C2H4O3
Quantità 500 mL
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in sulfuric acid, freely soluble in alcohol and ether
Molecular Weight (g/mol) 76.051
Peso formulazione 76.05