Learn More
Perphenazine Sulphoxide, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perphenazine Sulfoxide |
| CAS | 10078-25-8 |
| Nomi componenti o analita | Perphenazine Sulfoxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C21 H26 Cl N3 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Vedi altri risultati |