Learn More
Perylene-3-carbaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30329910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329910 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB44377050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Perylene-3-carbaldehyde
CAS 35438-63-2
Formula molecolare C21H12O
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2
IUPAC Name perylene-3-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 280.32
Peso formulazione 280.0888