Learn More
Perylene-3-carbaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perylene-3-carbaldehyde |
| CAS | 35438-63-2 |
| Formula molecolare | C21H12O |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2 |
| IUPAC Name | perylene-3-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 280.32 |
| Peso formulazione | 280.0888 |