Learn More
Perylene, TRC
Codice prodotto. 30428080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30428080 5 g
30417689 25 g
30421747 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428080 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2913005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 198-55-0
Formula molecolare C20 H12
Molecular Weight (g/mol) 252.31
Sinonimo Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
IUPAC Name perylene
SMILES c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
Specifica
Materiale o nome chimico Perylene
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Peso formulazione 252.0939