Learn More
Pesticide Mix 7, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16340488 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16340488 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16340488 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore SPXPR7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these Organic Certified Reference Materials for a wide range of HPLC/GC/LC applications. SPEX CertiPrep™ Pesticide Mix 7 containing 8 compounds in acetronitrile is ideal for pesticide screening, food safety and QuEChERS applications.
  • Pesticide Mix 7 containing 8 compounds in acetronitrile
  • Available and sold in 1mL ampules that are supplied with a pre-labeled transfer/storage vial
Warranty
1 year
Specifica
Materiale o nome chimico Cypermethrin and an isomer zeta-cypermethrin,
Cyfluthrin (baythroid)
Bifenthrin
Tetramethri
Imballaggio Glass Ampule
CAS 52645-53-1, 8003-34-7, 10453-86-8, 7696-12-0, 23031-36-9
Intervallo percentuale saggio 98.4
99
98
98.2
97.7
98.1
99.4
25
Formula molecolare C22H19Cl2NO3
C22H18Cl2FNO3
C23H22ClF3O2
C19H25NO4
C19H24O3
C21H20Cl2O3
C22H26O3
C22H28O5
Concentrazione 100 μg/mL
Quantità 1 mL
Peso formulazione 416.297 g/mol
434.2876 g/mol
422.8678 g/mol
331.4061 g/mol
300.392 g/mol
391.288 g/mol
338.44 g/mol
372.4547 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pesticide Mix 7
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile