Learn More
Pesticide Mixture 254 200 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326118 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326118 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09000254AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
CAS 94-75-7, 25057-89-0, 133-90-4, 1702-17-6, 1918-00-9, 114311-32-9
Nomi componenti o analita 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Quantità 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣Bentazone 200 μg/mL∣Chloramben 200 μg/mL∣Clopyralid 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Imazamox 200 μg/mL∣Imazapyr 200 μg/mL∣Imazaquin 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPA 200 μg/mL∣Mecoprop 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL