Learn More
Pesticide/PCB Surrogate Mixture 55 200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324363 10 x 1 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324363 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09000055AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209
CAS 877-09-8, 2051-24-3
Nomi componenti o analita 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Quantità 10 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 200 μg/mL∣PCB No. 209 200 μg/mL