Learn More
Pesticide Surrogate Mixture 541 2000 μg/mL in Toluene:Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327600 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327600 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000541TH
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209
CAS 877-09-8, 1770-80-5, 2051-24-3
Nomi componenti o analita 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane/Toluene
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 2000 μg/mL∣PCB No. 209 2000 μg/mL