Learn More
Haldenwanger™ Pestello
Codice prodotto. 12081802
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
24mm
28mm
30mm
42mm
45mm
48mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12081802 24mm Pezzo
10597644 48mm pezzi 5
10480724 28mm pezzi 10
10245164 45mm pezzi 5
12021812 30mm Pezzo
10744585 42mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12081802 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 56/00/GLASIERT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    26.03€ / pezzi 1
    Risparmia 6.57€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Pestle
Grinding surfaces are glazed.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 24mm
Product Type Pestle
Lunghezza (sistema metrico) 115mm