Learn More
behr Labor-Technik™ Flacone in PET
Codice prodotto. 10537312
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10537312 500 ml pezzi 10
10527312 250 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10537312 Fornitore behr Labor-Technik™ N. del fornitore B00177034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.89€
    30.28€ / pezzi 10
    Risparmia 46.61€
    60% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Our PET wide neck bottles are food safe, largely diffusion-proof and resistant to chemicals. They tolerate temperatures from -40 to +60°C and have a low weight. In addition, they are not easily broken.
  • Light and food safe
    • High chemical resistance
      • Largely diffusion proof
        • Temperature resistant from -40 ... +60 °C
          • Glass-clear
            • with white polypropylene closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Trasparente/Bianco, White
Da utilizzare con (applicazione) Sicuro per alimenti
Include Tappo
Materiale PET
Quantità 10 ciascuno
Temperature Range (Metric) 60 - -40 °C
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 82 mm
Tipo di chiusura Tappo
Product Type Bottiglia