Descrizione
- With caps attached
- Available linerless or with foamed polyethylene liner
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Foamed Polyethylene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Materiale | PET |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Quantità | 500 Pk. |
| Dimensione chiusura | 22-400 |
| Altezza (sistema metrico) | 61 mm |
| Product Type | Scintillation Vial |