missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell Piastre di Petri
Descrizione
- Disposable for Laboratory use to contain biological liquids for diagnostic laboratory analysis
- The Petri dish is used to contain solid and semisolid culture media
- Usually filled with culture agar to allow the growth of cell colonies with different techniques
- Other uses of petri dishes do not involve agar, for example cell cultures
- Empty Petri dishes can be used to observe the behaviour of bacteria or, in daily laboratory practice, they can also function as sample holders
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Piatto |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Con griglia | Not Gridded |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Circular |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Standard |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?