Learn More
Interscience™ PetriPile
Descrizione
- Stackable and stable, PetriPile organizes the storage of your Petri dishes
- Loading dishes in the incubator is simplified
- Ergonomic handles facilitate transport
- Quickly identify the batch using the writing area on the front
- The space between the Petri dishes allows for good ventilation
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Light Gray |
| Capacità | Petri Dishes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | Standing |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stacking and Transport of Petri Dishes |
| Size | 26 x 37.6 x 13 cm |
| Vedi altri risultati |