Learn More
Petrol, puriss., 100° to 140°C, Solstice
Codice prodotto. 15632670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632670 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15632670 Fornitore Fluka N. del fornitore 245344X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    372.13€ / pezzi 4
    Risparmia 71.87€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-03-2027
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Puriss., bp 100-140 °C
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8032-32-4
Numero MDL MFCD00081849
Sinonimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifica
Materiale o nome chimico Petrol
Densità 0.720 to 0.745g/mL at 20°C
Punti di ebollizione 100°C to 140°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 4 x 2.5 L
Numero UN UN3295
Grado puriss.