Learn More
Petrol, puriss., boiling point 100° to 140°C, Solstice
Codice prodotto. 15622670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15622670 25 L 25L
15602670 1 L 1L
15612670 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15622670 Fornitore Fluka N. del fornitore 2453425L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    547.57€ / 25L
    Risparmia 107.43€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Puriss., bp 100-140 °C
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8032-32-4
Numero MDL MFCD00081849
Sinonimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifications
Materiale o nome chimico Petrol
Densità 0.720 to 0.745g/mL at 20°C
Punti di ebollizione 100°C to 140°C
Punto d'infiammabilità <10°C (<50°F)
Quantità 25 L
Numero UN 3295
Grado puriss.