Learn More
Petrolatum, white, pure
Codice prodotto. 10388903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10388903 10 kg Plastic drum 10kg
10445091 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10388903 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 417090100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    241.00€ / 10kg
    Risparmia 22.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 8009-03-8 | C15H15N | 209.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8009-03-8
Formula molecolare C15H15N
Molecular Weight (g/mol) 209.29
Numero MDL MFCD00147839
InChI Key WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
IUPAC Name 1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indole
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Petrolatum, white
Punto di fusione 50.0°C to 56.0°C
Colore White
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione >300.0°C
Punto d'infiammabilità >150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Quantità 10 kg
Indice di Merck 14, 7185
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in glycerol, alcohol, soluble in benzene, chloroform, ether, petroleum, ether, carbon disulfide, oils
Viscosità 5-8 mm2/s (100°C)
Grado Pure
Forma fisica Paste