Learn More
Petroleum Ether, 35° to 60°C, PHOTREX™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568564 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15568564 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15568564 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 927003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High purity solvents characterized for use in UV, visible and IR spectrophotometry
    For Spectrophotometry
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum Ether
Nota nome 35° to 60°C
CAS 8032-32-4
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità −18.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.68kg
Sinonimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Grado PHOTREX™ Reagent