Learn More
Petroleum Ether 40-60°C, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
1L, Amber glass bottle
Specifica
Specifica
| CAS | 64742-49-0 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 40°C |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | C6H14 |
| Numero MDL | MFCD00081849 |
| Pressione del vapore | 38kPa at 20°C |
| Viscosità | 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.