Learn More
Petroleum Ether 40-60C CertiFied for analysis , Fisher Chemical™
Product Code. 11423653 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
200 L
Unit Size:
200L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11423653 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 11423653 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/1760/27
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2%
Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2%
  • Petroleum ether 40-60C CertiFied for analysis 200L n-hexane <2% Plastic Bottle Cas No. 64742-49-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Petroleum
Punto di fusione <-100°C
CAS 64742-49-0
Quantità 200 L
Imballaggio Plastic
Numero MDL MFCD00081849
Punti di ebollizione 40.0°C to 65.0°C
IUPAC Name Petroleum ether
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.