Learn More
Petroleum Ether, 40-60°C, BAKER ANALYZED Pesticide reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15524055 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15524055 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15524055 Fornitore JT Baker N. del fornitore 5280.2500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Solvents specially developed for use in evaluation of pesticide and insecticide residue in food, feed, water or soil samples.
  • Solvents specially developed for use in evaluation of pesticide residue in food, feed, water or soil samples.
  • They are specified to the required low residue levels (5 ppm) for use in research and quality control laboratories.
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum Ether
Punto di fusione -40°C
Nota nome Low boiling point naphta (Benzene <0.1%)
CAS 8032-32-4
Colore Colorless
Acidità max. 0.0005 meq/g
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.6 to 8 vol%
Punto d'infiammabilità -18°C
Punto di combustione 250°C
Odore Characteristic
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione max. 5 ppm
Numero UN 1268
Acqua max. 0.02 %
Sinonimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Punti di ebollizione 40°C to 60°C
Informazioni di solubilità Miscibility with water at 20 °C is 0.020 g/l
Grado Pesticide