Learn More
Petroleum Ether 60-80°C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10774761 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774761 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
11418722 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10131530 1 L Amber Glass Bottle 1L
10784761 5 L Metal Can 5L
10151530 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10774761 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/1480/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.40€
    107.00€ / 2.5L
    Risparmia 49.40€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 64742-49-0
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.178
Numero MDL MFCD00081849
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Specifica
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 155 hPa
Viscosità 0.52/s at 20°C
Punti di ebollizione 60°C
IUPAC Name Petroleum ether
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Petroleum ether, boiling range 60-80°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: HYDROCARBONS, C6-C7