Learn More
Petroleum ether 60/80
Codice prodotto. 11363207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363207 2500 mL 2.50L
11353207 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11363207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13734.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 8032-32-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
It is mostly used by pharmaceutical companies and in the manufacturing process.It is a lightweight hydrocarbon used chiefly as a nonpolar solvent. The extract of aerial parts of ageratum conyzoids in petroleum ether plays an essential role for the isolation of sigmasterol and beta sitosterol. Crude petroleum spirit and methanol extracts also play an important role for the screening of antimicrobial activity of the stem bark, leaves and roots of Ficus thoningii.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Flammable, may be moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8032-32-4
Numero MDL MFCD00081849
Sinonimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether 60/80
Densità 0.672
Quantità 2500 mL
Punto d'infiammabilità −10°C (14°F)
Odore Petroleum-like
Numero UN UN1268
Indice di Merck 14,5489
Punti di ebollizione 60°C to 80°C
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Petroleum ether 60/80
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .