missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

Marca:  Fisher Chemical P/1520/21

Dettagli aggiuntivi : CAS : 64742-49-0 Peso : 3.45000kg Transport : UN number : 1268 Chem class : 3 Pack group : II


Quantità 5L
Imballaggio Metal can

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10214300

  • 62.13€ / 5L


In stock, pronto per la spedizione: 3
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

64742-49-0
86.178
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
7892
CCCC(C)C
C6H14
81849
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
2-methylpentane

Specifica

64742-49-0
81849
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
2-methylpentane
7892
Metal can
78°C
5L
C6H14
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CCCC(C)C
86.178
Liquid
200mbar at 20°C
Colorless
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • Petroleum ether, boiling range 80-100°C

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3

Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P331-NON provocare il vomito.

SDS Documenti