Learn More
Petroleum Ether, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Petroleium Ether |
| CAS | 8032-32-4 |
| Acidità | Pass |
| Quantità | 4 L |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Residuo dopo l'evaporazione | max. 0.001% |
| Punti di ebollizione | 35°C to 60°C |
| Grado | ACS |