Learn More
Riedel-de Haën Petroleum Ether CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15975620
Click to view available options
Quantità:
7 L
45 L
Dimensione della confezione:
45L
7L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15975620
Marca: Riedel-de Haën 344917L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Petroleum Ether CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40°C to 60°C.
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Identificatori chimici
CAS 64742-49-0
Numero MDL MFCD00081849
Sinonimo Petroleum benzin
IUPAC Name Petroleum ether
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether
pH Not applicable
Punto di fusione No data available
CAS min. % ≥50.00%
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.65 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 40°C to 60°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità -30°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Pressione del vapore No data available
Numero UN UN3295
Viscosità No data available
Grado GC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Petroleum ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane