Learn More
Petroleum ether, extra pure, boiling range 35-60°C
Codice prodotto. 10676841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676841 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10676841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.65€
    25.40€ / 1kg
    Risparmia 2.25€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether
CAS 64742-49-0
Densità 0.6480g/mL
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità −30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3660 to 1.3700
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.648
Formula molecolare C6H14
Numero MDL MFCD00081849
Indice di Merck 14, 5489
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Punti di ebollizione 35.0°C to 60.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC Name Petroleum ether
Molecular Weight (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Grado Ultrapuro