Codice prodotto. 10582451
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
10582451
2.5 L
Bottiglia in vetro
2.50L
10666404
1 L
Bottiglia in vetro
1L
11984061
10 L
Plastic Drum
10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10582451
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
292510025
116.00€ 106.00€ / 2.5L Risparmia 10.00€ 8% Sconto
Articolo soggetto a restrizioni
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
64742-49-0
Formula molecolare
C6H14
Molecular Weight (g/mol)
86.178
Numero MDL
MFCD00081849
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID
7892
SMILES
CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico
Petroleum ether
Punto di fusione
-40.0°C
Densità
0.7000g/mL
Quantità
2.5 L
Punto d'infiammabilità
−26°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Imballaggio
Bottiglia in vetro
Forma fisica
Liquido
Indice di rifrazione
1.3880 to 1.3920 (20°C, 589nm)
Residuo dopo l'evaporazione
0.005% max.
Gravità specifica
0.7
Viscosità
0.57 mm2/s (25°C)
Punti di ebollizione
60.0°C to 95.0°C
IUPAC Name
Petroleum ether
Grado
Ultrapuro
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?