Learn More
Petroleum Ether, Pure, (Petroleum Spirit with <15% N-Hexane), Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Petroleum Ether, Pure, (Petroleum Spirit with <15% N-Hexane)
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Quantità | 25 L |
| Imballaggio | Metal Can |
| Forma fisica | Liquido |
| Punti di ebollizione | 38°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Petroleum Ether, (petroleum spirit with
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: Naphtha, petroleum,hydrotreated light