Learn More
Petroleum Ether, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15672680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15672680 4 x 5 L Aluminum Bottle pezzi 4
15662680 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15672680 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 245874X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    711.00€ / pezzi 4
    Risparmia 139.00€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-03-2027
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets analytical specification of DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101316-46-5
Numero MDL MFCD00081849
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum Ether
Nota nome Meets analytical specification of DAB
Densità 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Quantità 4 x 5 L
Punto d'infiammabilità −40°C (−40°F)
Imballaggio Aluminum Bottle
Numero UN UN1268
Grado puriss.