Learn More
Petroleum ether, for residue analysis, 40-60°C, for trace anal. of polyarom. hydrocarbons
Codice prodotto. 10153621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10153621 1 L Bottiglia in vetro 1L
10596621 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10153621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.90€
    52.30€ / 1L
    Risparmia 1.60€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For residue analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64742-49-0
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.178
Numero MDL MFCD00081849
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC Name Petroleum ether
SMILES CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether
Densità 0.6500g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −45°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3660 to 1.3710
Residuo dopo l'evaporazione 0.0003% max.
Gravità specifica 0.65
Viscosità 0.45 mm2/s (25°C)
Acqua 0.005% max. (Coulometric)
Indice di Merck 14, 5489
Punti di ebollizione 40.0°C to 65.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil
Grado Residue Analysis
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.