Learn More
Pexidartinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473197
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16473197
Marca: Medchem Express HY16749
MedChemExpress Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.
Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Pexidartinib
CAS 1029044-16-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H15ClF3N5
Quantità 50 mg
Sinonimo PLX-3397
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (239.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C(CNC2=NC=C(CC3=CNC4=NC=C(Cl)C=C43)C=C2)C=N1)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 417.81
Peso formulazione 417.81
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.