Learn More
Tocris Bioscience™ PF 04217903 mesylate
Descrizione
Highly selective, high affinity MET inhibitor (Ki = 6-7 nM against wild type c-Met). Displays >1000-fold selectivity for c-Met over a panel of 208 kinases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PF 04217903 mesylate |
| CAS | 956906-93-7 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C20H20N8O4S |
| Peso formulazione | 468.49 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 468.492 |